Documentos Principais
APOH316CDE2E
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
300.46
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H2BrClF3N3/c8-6-14-13-5-4(9)1-3(2-15(5)6)7(10,11)12/h1-2H
chave InChI
RCWQAJKHLGKZHW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-chloro-6-trifluoromethyl-124triazolo43-apyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-chloro-6-trifluoromethyl-124triazolo43-apyridine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)