Documentos Principais
APOH303C39D3
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-bromo-5-nitrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H4BrNO3/c9-7-4-6(10(11)12)3-5-1-2-13-8(5)7/h1-4H
chave InChI
IVLIXOREUPTURA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)