Documentos Principais
APOH303479B7
Apollo Scientific Ltd
1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.65
Número MDL:
Iupac Name
1,7-diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c10-6-7(3-5-8-6)2-1-4-9-7;/h9H,1-5H2,(H,8,10);1H
chave InChI
JSJBFUIXXKBVPA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/17-diazaspiro44nonan-6-one-hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/17-diazaspiro44nonan-6-one-hydrochloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)