Documentos Principais
APOH11A9DEB4
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-5-nitroisonicotinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.03
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-nitroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O4/c1-14-7(11)4-2-6(8)9-3-5(4)10(12)13/h2-3H,1H3
chave InChI
JVSYSLJNDBKBOH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-5-nitroisonicotinate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-5-nitroisonicotinate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)