Documentos Principais
APOH11A9DD57
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-ethynylbenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
p.e.
45-50
Iupac Name
methyl 3-ethynylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H8O2/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
chave InChI
DDXZMLZQQWVSRX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Boiling point
45-50
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)