Documentos Principais
APOH11A9C915
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.14
Número MDL:
p.e.
118-119
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c1-15-6-5(7(13)14)4(2-3-12-6)8(9,10)11/h2-3H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
IVGQUVMWYGVJHX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylnicotinic-acid
Synonym
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Boiling point
118-119
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylnicotinic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)