Documentos Principais
APOH0D73E893
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.68
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)8-4-3-5-9(6-8)10(12)13-2;/h3-7H,11H2,1-2H3;1H
chave InChI
PMFQSOTUHJSZHY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-1-aminoethylbenzoate-hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-1-aminoethylbenzoate-hydrochloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)