Documentos Principais
APOH0D2000D9
Apollo Scientific Ltd
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.13
Número MDL:
Iupac Name
(4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2/c8-7(9)12-6-1-2-10-5(3-6)4-11/h1-3,7,11H,4H2
chave InChI
NZSFTRSYJIFQBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-ylmethanol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-ylmethanol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)