Documentos Principais
APOH03871DAB
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
269.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c1-14-8(13)3-2-4(10)7(12)5(9)6(3)11/h2H,1H3
chave InChI
HKCUQFNDBXGXNC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-245-trifluorobenzoate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)