Documentos Principais
APOH03871CF2
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.51
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(chloromethyl)-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
ZALSYZWKNVDJKZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-methylbenzyl-chloride
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-methylbenzyl-chloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)