Documentos Principais
APO497692913
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluorothioanisole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.09
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-1-(methylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFS/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
chave InChI
YHOVMTICYSGLFD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluorothioanisole
Synonym
4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphanyl)benzene, 4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluorothioanisole
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)