Documentos Principais
APO497443924
Apollo Scientific Ltd
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.08
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
173
Iupac Name
2,3,4,5-tetrafluoro-6-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H2F4O3/c8-2-1(7(13)14)6(12)5(11)4(10)3(2)9/h12H,(H,13,14)
chave InChI
WKYGDMSOKGXAAY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3456-tetrafluorosalicylic-acid
Synonym
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-hydroxybenzoic acid
Boiling point
173
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3456-tetrafluorosalicylic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)