Documentos Principais
APO497443795
Apollo Scientific Ltd
5-Phenylthiophene-2-boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.06
Número MDL:
p.e.
140
Iupac Name
5-phenyl-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BO2S/c12-11(13)10-7-6-9(14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12-13H
chave InChI
RBSMKSPHBJFXCJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-phenylthiophene-2-boronic-acid
Boiling point
140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-phenylthiophene-2-boronic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)