Documentos Principais
APO491607068
Apollo Scientific Ltd
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Iupac Name
4-ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-2-6-3-4-7(5-12)9(11)8(6)10/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
XVNNVWRXBOWCMC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethyl-23-difluorobenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethyl-23-difluorobenzaldehyde
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)