Documentos Principais
APO465886928
Apollo Scientific Ltd
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
282.61
Número MDL:
Iupac Name
8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O2.H2O/c10-5-1-4(9(11,12)13)2-15-3-6(8(16)17)14-7(5)15;/h1-3H,(H,16,17);1H2
chave InChI
HBDANCBTRVDEBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-chloro-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid-hydrate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-chloro-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid-hydrate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)