Documentos Principais
APO465886752
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.91
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-5-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4Br2F2/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
chave InChI
OPXUZZIAAWYKCU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-45-difluorobenzyl-bromide
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-45-difluorobenzyl-bromide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)