Documentos Principais
APO456876913
Apollo Scientific Ltd
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-7-2-3-8(11)6(5-7)1-4-9(12)13/h2-3,5H,1,4H2,(H,12,13)
chave InChI
DURXQDAFKSWAES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-25-difluorophenylpropanoic-acid
Synonym
3-(2,5-Difluorophenyl)propionic acid, 2,5-Difluorohydrocinnamic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-25-difluorophenylpropanoic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)