Documentos Principais
APO456795847
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.11
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4NO/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-3H
chave InChI
MFLGNKVMGUFLOV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzonitrile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)