Documentos Principais
APO456795445
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.16
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H8F3NO/c1-5-2-3-6(9(10,11)12)4-7(5)8(13)14/h2-4H,1H3,(H2,13,14)
chave InChI
WPKYOPRYNZOLOF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylbenzamide
Synonym
3-Carbamoyl-4-methylbenzotrifluoride
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylbenzamide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)