Documentos Principais
APO456795230
Apollo Scientific Ltd
4-Iodotetrahydro-2H-pyran
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.03
Número MDL:
Iupac Name
4-iodotetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C5H9IO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
chave InChI
JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodotetrahydro-2h-pyran
Flash Point
79-80/12mm
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodotetrahydro-2h-pyran
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)