Documentos Principais
APO456794257
Apollo Scientific Ltd
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
p.e.
133-135
Iupac Name
2-acetyl-5-bromo-2H-indazole
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6(13)12-5-7-4-8(10)2-3-9(7)11-12/h2-5H,1H3
chave InChI
RYKJIXYJUGUSAX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetyl-5-bromo-2h-indazole
Boiling point
133-135
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetyl-5-bromo-2h-indazole
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)