Documentos Principais
APO456791946
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-bromo-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.08
Número MDL:
p.e.
264-265
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO4/c1-15-10(14)6-2-5(11)3-7-9(6)16-4-8(13)12-7/h2-3H,4H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
FJLFERASKAOESO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-bromo-34-dihydro-3-oxo-2h-14-benzoxazine-8-carboxylate
Boiling point
264-265
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-bromo-34-dihydro-3-oxo-2h-14-benzoxazine-8-carboxylate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)