Documentos Principais
APO456790123
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-nitrobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.02
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)10(11)12/h1-3H
chave InChI
RQGCXODNTLHVQJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)