Documentos Principais
APO456789809
Apollo Scientific Ltd
Diethyl (4-carboxybut-1-yl)phosphonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.22
Número MDL:
p.e.
19-20
densidade
1.1401
Iupac Name
5-(diethoxyphosphoryl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19O5P/c1-3-13-15(12,14-4-2)8-6-5-7-9(10)11/h3-8H2,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
YGEORQNREMLBKS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-4-carboxybut-1-ylphosphonate
Boiling point
19-20
densidade
1.1401
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-4-carboxybut-1-ylphosphonate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)