Documentos Principais
APO455838883
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.11
Número MDL:
p.e.
146-148
Iupac Name
3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
GFHCXVJXSLGRJR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Synonym
3-Fluorosalicylic acid, 2-Carboxy-6-fluorophenol
Boiling point
146-148
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)