Documentos Principais
APO455838642
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.01
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
chave InChI
LMDKAOXRCQPCAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)