Documentos Principais
APO455838391
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoromethyl)phenoxyacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
chave InChI
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)