Documentos Principais
APO455838322
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.14
Número MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-5-3-1-2-4(11)6(5)12/h1-3H,11-12H2
chave InChI
DGRRQMLGFKOEAE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxybenzene-12-diamine
Synonym
1,2-Diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethoxybenzene-12-diamine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)