Documentos Principais
APO455838269
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c9-8(10)12-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,5,11H2
chave InChI
GGXXUJUQXAOYPK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxybenzylamine
Synonym
[2-(Difluoromethoxy)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-alpha,alpha-difluoroanisole, 2-(Aminomethyl)phenyl difluoromethyl ether
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxybenzylamine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)