Documentos Principais
APO455838089
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
p.e.
212-213
Iupac Name
3-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c1-14(12,13)7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
QJHFDGZWRWQZCR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylsulphonylbenzoic-acid
Synonym
4-Carboxy-3-fluorophenyl methyl sulphone
Boiling point
212-213
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylsulphonylbenzoic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)