Documentos Principais
APO455837979
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.5
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
chave InChI
PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-fluorobenzylamine-hydrochloride
Synonym
(2-Bromo-4-fluorophenyl)methylamine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-fluorobenzylamine-hydrochloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)