Documentos Principais
APO455837651
Apollo Scientific Ltd
4-(Methoxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.15
Número MDL:
p.e.
45-50
pf
107
Iupac Name
[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O2/c1-15-3-5-8(12)6(10)4(2-14)7(11)9(5)13/h14H,2-3H2,1H3
chave InChI
YFHZSPDQKWFAPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
Synonym
[4-(Methoxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]methanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl alcohol
Boiling point
45-50
Melting Point
107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)