Documentos Principais
APO455837575
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-iodoaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.02
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H,9H2
chave InChI
XNFXQUHUFXJVSV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)