Documentos Principais
APO455837257
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluorobenzhydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
127-129
Iupac Name
2,3-difluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(12)11-10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
OTAQPODTRVCAKB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluorobenzhydrazide
Synonym
2,3-Difluorobenzoic acid hydrazide
Boiling point
127-129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluorobenzhydrazide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)