Documentos Principais
APO455837256
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.97
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
none
Iupac Name
methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c1-10-3(9)2(5)4(6,7)8/h2H,1H3
chave InChI
BFNLYVZMYOKODI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
Synonym
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
Flash Point
126
Melting Point
none
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)