Documentos Principais
APO455836900
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.55
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H
chave InChI
ZQXCQTAELHSNAT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Synonym
1-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Flash Point
206-208
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)