Documentos Principais
APO455836813
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
314.92
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
chave InChI
DURJZVCWXPIRMZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Synonym
1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)