Documentos Principais
APO455836777
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
256.02
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO/c1-13-6-5(7(9,10)11)2-4(8)3-12-6/h2-3H,1H3
chave InChI
ZIOFHXRZJCIBCO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxy-3-trifluoromethylpyridine
Synonym
5-Bromo-2-methoxy-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxy-3-trifluoromethylpyridine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)