Documentos Principais
APO455836738
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
298.08
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-5-((trifluoromethyl)thio)benzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C8H3BrF3NOS/c9-5-1-4(15-8(10,11)12)2-6-7(5)14-3-13-6/h1-3H
chave InChI
JBDWBZGTZDOJMJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-trifluoromethylthio-13-benzoxazole
Synonym
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole, 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)mercapto]benzo[d]oxazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-trifluoromethylthio-13-benzoxazole
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)