Documentos Principais
APO455836706
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
366.9
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3IO/c8-4-1-2-6(5(12)3-4)13-7(9,10)11/h1-3H
chave InChI
LKNNUQZUTTXEKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-1-trifluoromethoxybenzene
Synonym
4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-1-trifluoromethoxybenzene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)