Documentos Principais
APO455836538
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.03
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3,10H,1H3
chave InChI
NOJDAPWTVVCMGC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Synonym
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)