Documentos Principais
APO455836421
Apollo Scientific Ltd
O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.61
Número MDL:
p.e.
160-170
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-13-12;/h1-4H,5,12H2;1H
chave InChI
DXEDFEUKJRKFOV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/o-3-trifluoromethylbenzylhydroxylamine-hydrochloride
Synonym
3-[(Aminooxy)methyl]benzotrifluoride hydrochloride, 1-[(Aminooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Boiling point
160-170
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/o-3-trifluoromethylbenzylhydroxylamine-hydrochloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)