Documentos Principais
APO455835608
Apollo Scientific Ltd
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl [4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
370.11
Número MDL:
Iupac Name
(4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl 4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2F3N3O3/c13-9-10(14)20(5-18-9)6-22-11(21)19-7-1-3-8(4-2-7)23-12(15,16)17/h1-5H,6H2,(H,19,21)
chave InChI
QLURORHHEYVXSA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dichloro-1h-imidazol-1-ylmethyl-4-trifluoromethoxyphenylcarbamate
Synonym
4,5-Dichloro-1-[({[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl}oxy)methyl]-1H-imidazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dichloro-1h-imidazol-1-ylmethyl-4-trifluoromethoxyphenylcarbamate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)