Documentos Principais
APO455835439
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorotoluene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
128.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
25
densidade
1.12
Iupac Name
1,2-difluoro-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorotoluene
Synonym
1,2-Difluoro-4-methylbenzene
Flash Point
110-113
Melting Point
25
densidade
1.12
Pictogramas
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorotoluene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)