Documentos Principais
APO455835325
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.13
Número MDL:
p.e.
98-101
Iupac Name
2-amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2/c8-7(9,10)13-4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H,11H2
chave InChI
DNYJUUSAYDJKAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Boiling point
98-101
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-trifluoromethoxyphenol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)