Documentos Principais
APO455835318
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoroaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-2-fluorophenylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline
Flash Point
105/12mm
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)