Documentos Principais
APO455835066
Apollo Scientific Ltd
1,2-Dibromo-1-iodotrifluoroethane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
367.73
Número MDL:
Iupac Name
1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Inchi Code
1S/C2Br2F3I/c3-1(5,6)2(4,7)8
chave InChI
YUBJHLYGOOZDRN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dibromo-1-iodotrifluoroethane
Synonym
1,2-Dibromo-1-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Flash Point
65/32mm
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dibromo-1-iodotrifluoroethane
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)