Documentos Principais
APO455834327
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
301.49
Número MDL:
p.e.
27-29
Iupac Name
2-bromo-1-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H5BrClF3O/c10-4-8(15)6-3-5(9(12,13)14)1-2-7(6)11/h1-3H,4H2
chave InChI
YVTHTWZIUKRHCF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-5-trifluoromethylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone, 2-Bromo-1-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Boiling point
27-29
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-5-trifluoromethylphenacyl-bromide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)