Documentos Principais
APO455834160
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
137-140
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-13-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
SXCFMVORODAUBP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-methoxyphenylacetic-acid
Synonym
2-(Carboxymethyl)-3-fluoroanisole, (2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Boiling point
137-140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-6-methoxyphenylacetic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)