Documentos Principais
APO455833753
Apollo Scientific Ltd
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.1
Número MDL:
p.e.
98-101
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
chave InChI
YINFEFUSAQRZGG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-4-bromophenylpyrrolidin-2-one
Boiling point
98-101
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-4-bromophenylpyrrolidin-2-one
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)